Stampa…
1,2-Dietossietano, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Diethyl glycol, Ethylene glycol diethyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20390.0250
8.20390.0250EA 98.4 EUR
8.20390.0250
1,2-Dietossietano, Sigma-Aldrich®
1,2-Dietossietano
Formula: C₆H₁₄O₂
Peso molecolare: 118,18 g/mol
Punto di ebollizione: 121,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –74 °C
Densità: 0,8484 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009253
CAS Number: 629-14-1
EINECS: 211-076-1
UN: 1153
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Solubility 34 g/l (20 °C)
Melting Point -74 °C
Molar Mass 118.17 g/mol
Boiling Point 120 - 122 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12.5 hPa (20 °C)
Flash Point 35 °C
Refractive Index 1.3922 (20 °C, 589 nm)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 208 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid