Stampa…
1,2-Dietossietano ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Diethyl glycol, Ethylene glycol diethyl ether
L14283.AE L14283.AP
L14283.AEEA 41.4 EUR
L14283.AE L14283.AP
1,2-Dietossietano ≥98%
1,2-Dietossietano
Purity: 98% CAS No.: 629-14-1 Molecular Formula: C6H14O2 Formula Weight: 118.18 Flash Point: 19°(66°F) Refractive Index: 1.3920 Melting Point: -74° Boiling Point: 120-121° Beilstein Reference: 1732917 UN No.: 1153 MDL No.: MFCD00009253
Formula: C₆H₁₄O₂
Peso molecolare: 118,18 g/mol
Punto di ebollizione: 120…121 °C
Punto di fusione: –74 °C
Densità: 0,842
Flash Pt: 19 °C (66 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009253
CAS Number: 629-14-1
EINECS: 211-076-1
UN: 1153
ADR: 3,II