L-Phenylalaninol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
(S)-(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-(-)-Phenylalaninol, (S)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol, L(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol, L(-)-Phenylalaninol, H-Phenylalaninol, L(-)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol, (S)-(-)-2-Amino-3-phenylpropan-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 3182-95-4
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Melting Point: 89-94°
Beilstein Reference: 2208238
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00004732
Formula:
C₉H₁₃NO Peso molecolare: 151,21 g/mol Punto di ebollizione: 278 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 89…94 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004732 CAS Number: 3182-95-4 EINECS: 221-674-4 UN: 3259 ADR: 8,III |