Stampa…
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalattopiranoside) ≥99% per biologia molecolare
Fornitore: MP Biomedicals
Attenzione
0219402983 0219402990 0219402980 0219402991 0219402994 0219402995
ICNA0219402983EA 44.9 EUR
ICNA0219402983 ICNA0219402990 ICNA0219402980 ICNA0219402991 ICNA0219402994 ICNA0219402995
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalattopiranoside) ≥99% per biologia molecolare
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranoside)
Cell culture media component for use in molecular genetics. β-Galactoside inducer.
Storage temperature: -20°C
pH: 5.0 - 7.0 (4% aq soln)
Formula: C₉H₁₈O₅S
Punto di ebollizione: 402 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 109,5…110.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00063273
CAS Number: 367-93-1
EINECS: 206-703-0