Stampa…
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalattopiranoside) ≥99%, BioChemica®
Fornitore: PanReac AppliChem
A1008.0005 A1008.0025 A1008.0050 A1008.0100
A1008.0005EA 155 EUR
A1008.0005 A1008.0025 A1008.0050 A1008.0100
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalattopiranoside) ≥99%, BioChemica®
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranoside)
Assay (HPLC): min. 99 %
α20°C/D; 1 %, H2O: -28.5° - -34.5°
pH (5 %; H2O): 5.0 - 7.0
Dioxane: max. 0.0001 %
Water (K.F.): max. 1.0 %
Formula: C₉H₁₈O₅S
Punto di ebollizione: 402 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 109,5…110.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00063273
CAS Number: 367-93-1
EINECS: 206-703-0
Visualizza i codici
Assay (HPLC) min. 99 %
α20°C/D; 1 %, H2O -28.5° - -34.5°
pH (5 %; H2O) 5.0 - 7.0
Dioxane max. 0.0001 %
Water (K.F.) max. 1.0 %