Stampa…
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalattopiranoside)
Fornitore: Biotium
Synonyms: IPTG
10021 10021-1 10021-2
10021.EA 57.4 EUR
10021. 10021-1 10021-2
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalattopiranoside)
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranoside)
Formula: C₉H₁₈O₅S
Peso molecolare: 238.31 g/mol
Punto di ebollizione: 402
Punto di fusione: 109.5…110.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00063273
CAS Number: 367-93-1
EINECS: 206-703-0