Stampa…
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalattopiranoside), Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
420291-1 420291-5
420291-1EA 139 EUR
420291-1 420291-5
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalattopiranoside), Millipore®
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranoside)
Formula: C₉H₁₈O₅S
Punto di ebollizione: 402 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 109,5…110.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00063273
CAS Number: 367-93-1
EINECS: 206-703-0