IPTG (Isopropil-β-D-tiogalattopiranoside) per biologia molecolare dioxane-free
Fornitore: PanReac AppliChem
DNases/RNases/Proteases: not detectable
Assay (HPLC): min. 99 %
α20°C/D; 1 %, H2O: -28.5° - -34.5°
Dioxane: not detectable
Water (K.F.): max. 1.0 %
Formula:
C₉H₁₈O₅S Punto di ebollizione: 402 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 109,5…110.5 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00063273 CAS Number: 367-93-1 EINECS: 206-703-0 |