Stampa…
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalattopiranoside) 99% Biochemistry dioxane_free
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: IPTG
302790010 302790100 302790250
ACRO302790010EA 80.1 EUR
ACRO302790010 ACRO302790100 ACRO302790250
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalattopiranoside) 99% Biochemistry dioxane_free
IPTG (Isopropil-β-D-tiogalactopiranoside)
Formula: C₉H₁₈O₅S
Peso molecolare: 238.31 g/mol
Punto di ebollizione: 402
Punto di fusione: 105 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00063273
CAS Number: 367-93-1
EINECS: 206-703-0
Visualizza i codici
Appearance White Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear colorless
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -29° to -33° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
Dioxane ≤0.1 % (GC)