IPTG (Isopropil-β-D-tiogalattopiranoside) ≥99% dioxane-free
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 367-93-1
Molecular Formula: C9H18O5S
Formula Weight: 238.30
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 109-115°
Beilstein Reference: 4631
Optical Rotation: -32° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00063273
Formula:
C₉H₁₈O₅S Punto di ebollizione: 402 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 109…115 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00063273 CAS Number: 367-93-1 EINECS: 206-703-0 |