Stampa…
Dimetilsolfossido-D6 (99.8% D) + 0,03% TMS per spettroscopia NMR
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Dimethyl sulphoxide-[²H₆], Hexadeuterodimethyl sulphoxide, DMSO-D6, DMSO-d6, Dimethyl sulphoxide-d6
84113.0007EA 122 EUR
84113.0007 84113.0100 84113.0025 84113.0011
Dimetilsolfossido-D6 (99.8% D) + 0,03% TMS per spettroscopia NMR
Dimetilsolfossido-D6
Formula: D₃CS(O)CD₃
Peso molecolare: 84.09 g/mol
Punto di ebollizione: 189
Punto di fusione: 20.2 °C
Densità: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 82 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002090
CAS Number: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Visualizza i codici
Titolo (su sostanza anidra) Min. 99,9 %
Arricchimento Isotopico (FT NMR 400MHz) Min. 99,80 %
Acqua Max. 0,02 %