Stampa…
Acido Ippurico, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20649.0100 8.20649.0500
8.20649.0100EA 63.2 EUR
8.20649.0100 8.20649.0500
Acido Ippurico, Sigma-Aldrich®
Acido Ippurico
Formula: C₆H₅C(O)NHCH₂COOH
Punto di ebollizione: 399 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 271 °C
Densità: 1,308 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002692
CAS Number: 495-69-2
EINECS: 207-806-3
Merck Index: 13,04735
Visualizza i codici
Solubility 3.26 g/l (20 °C)
Melting Point 188 - 190 °C
Molar Mass 179.17 g/mol
Bulk Density 630 kg/m3
pH 2.5 - 3.5 (10 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)