Stampa…
Acido Ippurico 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Benzoyl amidoacetic acid, Benzoylaminoacetic acid, Bz-Gly-OH, Benzoyl glycocoll, 2-Benzamidoacetic acid, N-Benzoylglycine
150270050 150271000 150275000 150270025
ACRO150270050EA 30.7 EUR
ACRO150270050 ACRO150271000 ACRO150275000 ACRO150270025
Acido Ippurico 98%
Acido Ippurico
Formula: C₆H₅C(O)NHCH₂COOH
Peso molecolare: 179,18 g/mol
Punto di ebollizione: 399 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 188…191 °C
Densità: 1,308 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002692
CAS Number: 495-69-2
EINECS: 207-806-3
Merck Index: 13,04735
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 191 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C)
HPLC ≤1 % (Benzoic acid)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 % (On dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm