Stampa…
Acido Ippurico ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzoyl amidoacetic acid, Benzoylaminoacetic acid, Bz-Gly-OH, Benzoyl glycocoll, 2-Benzamidoacetic acid, N-Benzoylglycine
A12690.0B A12690.22 A12690.36
A12690.0BEA 160 EUR
A12690.0B A12690.22 A12690.36
Acido Ippurico ≥98%
Acido Ippurico
Purity: 98% CAS No.: 495-69-2 Molecular Formula: C9H9NO3 Formula Weight: 179.18 Melting Point: 188-191° Beilstein Reference: 1073987 Merck Reference: 14,4716 MDL No.: MFCD00002692
Formula: C₆H₅C(O)NHCH₂COOH
Peso molecolare: 179,18 g/mol
Punto di ebollizione: 399 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 188…191 °C
Densità: 1,371
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002692
CAS Number: 495-69-2
EINECS: 207-806-3
Merck Index: 14,4716