4-Acido Aminoippurico 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Formula:
H₂NC₆H₄C(O)NHCH₂COOH Punto di ebollizione: 441 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 198…202 °C Densità: 1,402 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007890 CAS Number: 61-78-9 EINECS: 200-518-9 Merck Index: 13,00441 |
Appearance | White to beige to grey to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 197 to 204 °C (Dec) |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % |
Ethanol | ≤0.5 % |