Stampa…
Toluene, anidro 99.8 % (by GC), Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
M-Clarity™ quality level = MQ200
5.89578.0100 5.89578.0250 5.89578.1000 5.89578.2000
5.89578.0100EA 0 EUR
5.89578.0100 5.89578.0250 5.89578.1000 5.89578.2000
Toluene, anidro 99.8 % (by GC), Sigma-Aldrich®
Toluene
Formula: C₆H₅CH₃
Peso molecolare: 92.14 g/mol
Punto di ebollizione: 110.6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –93 °C
Densità: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 4;4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008512
CAS Number: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
Visualizza i codici
Purity (GC) ≥ 99.75 %
Identity (IR) conforms
Color ≤ 10 Hazen
Evaporation residue ≤ 0.0005 %
Water* ≤ 0.001 %
*For 100 mL and 250 mL unit sizes, water content may exceed above specification; not to exceed 0.005 %.