Nichel (II) cloruro, anidro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
CAS Number: 7718-54-9
MDL Number: MFCD00011142
Molecular Formula: Cl2Ni
Molecular Weight: 129.59
Purity/Analysis Method: >98.0% (T)
Form: Crystal
Formula:
Cl₂Ni Punto di fusione: 1009 °C Densità: 3,55 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011142 CAS Number: 7718-54-9 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06588 |
Purity/Analysis Method | >98.0% (T) |