Gallium(III) chloride, anidro ≥98%
Fornitore: TCI
CAS Number: 13450-90-3
MDL Number: MFCD00011018
Molecular Formula: Cl3Ga
Molecular Weight: 176.07
Form: Crystal
Color: White
Boiling point (°C): 201
Melting point (°C): 78
Formula:
Cl₃Ga Punto di ebollizione: 201 °C Punto di fusione: 78 °C |
MDL Number:
MFCD00011018 CAS Number: 13450-90-3 UN: 3260 ADR: 8,II |