Stampa…
Litio carbonato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
L0224-25G L0224-500G
TCIAL0224-25GEA 27 EUR
TCIAL0224-25G TCIAL0224-500G
Litio carbonato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Litio carbonato
CAS Number: 554-13-2
MDL Number: MFCD00011084
Molecular Formula: CLi2O3
Molecular Weight: 73.89
Purity/Analysis Method: >98.0% (T)
Form: Powder
Melting point (°C): 723
Formula: Li₂CO₃
Punto di fusione: 723 °C
Densità: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011084
CAS Number: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
Visualizza i codici
Purity/Analysis Method >98.0% (T)