Stampa…
Empagliflozin 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
474590010 474592500
474590010.EA 337 EUR
474590010. 474592500.
Empagliflozin 98%
Empagliflozin
Formula: C₂₃H₂₇ClO₇
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22566222
CAS Number: 864070-44-0
Visualizza i codici
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %