Stampa…
Pentaerythritol tetrakis [3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
474561000 474562500
474561000.EA 27.1 EUR
474561000. 474562500.
Pentaerythritol tetrakis [3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] 95%
Pentaerythritol tetrakis [3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate]
Formula: C₇₃H₁₀₈O₁₂
Punto di ebollizione: 1006°C (760mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059345
CAS Number: 6683-19-8
EINECS: 229-722-6
Visualizza i codici
Appearance white to almost white powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %