Stampa…
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
474550250 474551000
474550250.EA 39 EUR
474550250. 474551000.
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate 98%
2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylacrylate
Formula: C₂₄H₂₇NO₂
Flash Pt: 230°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00059260
CAS Number: 6197-30-4
EINECS: 228-250-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance clear colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %