Stampa…
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dien-1-ol, Linoleyl Alcohol, cis,cis-9,12-Octadecadienyl-1-ol
474530050 474530250
474530050.EA 140 EUR
474530050. 474530250.
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol 95%
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol
Formula: C₁₈H₃₄O
Peso molecolare: 266,47 g/mol
Punto di ebollizione: 374°C (760mmHg)
Flash Pt: 124°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00056667
CAS Number: 506-43-4
EINECS: 208-038-1
Visualizza i codici
Appearance colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %