4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenoxy)diphthalic anhydride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₃₁H₂₀O₈ Punto di ebollizione: 712°C (760mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00319167 CAS Number: 38103-06-9 EINECS: 253-781-7 |
Appearance | almost white to yellow powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |