Stampa…
3,4'-Diaminodiphenyl ether 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
474460010 474460050 474460250
474460010.EA 33.2 EUR
474460010. 474460050. 474460250.
3,4'-Diaminodiphenyl ether 98%
3,4'-Diaminodiphenyl ether
Formula: C₁₂H₁₂N₂O
Punto di ebollizione: 385°C (760mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036097
CAS Number: 2657-87-6
EINECS: 220-190-0
Visualizza i codici
Appearance white to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %