Stampa…
Blu di anilina, solubile nell'acqua
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
474360050 474360250
474360050.EA 39.4 EUR
474360050. 474360250.
Blu di anilina, solubile nell'acqua
Blu di anilina
Formula: C₃₂H₂₅N₃Na₂O₉S₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036130
CAS Number: 28631-66-5
EINECS: 249-113-9
Visualizza i codici
Appearance dark blue to dark brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 590 to 610 nm (in dilute HCl)
Absorption Ratio P-15/P+15 1 to 1.03