Stampa…
1,3,5-Triiodobenzene 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
473290010 473290050
473290010.EA 122 EUR
473290010. 473290050.
1,3,5-Triiodobenzene 95%
1,3,5-Triiodobenzene
Formula: C₆H₃I₃
Peso molecolare: 455,80 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02690052
CAS Number: 626-44-8
Visualizza i codici
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 180°C to 186°C