Stampa…
Acido dicloroacetico 99%, technical
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
473140010 473140025
473140010.EA 107 EUR
473140010. 473140025.
Acido dicloroacetico 99%, technical
Acido dicloroacetico
Formula: C₂H₂Cl₂O₂
Punto di ebollizione: 194°C (760mmHg)
Densità: 1,56
Flash Pt: >112°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004223
CAS Number: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
UN: 1764
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance clear colorless to dark yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)