Stampa…
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
473010010 473012500
473010010.EA 328 EUR
473010010. 473012500.
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid 98%
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid
Formula: C₁₆H₂₈N₄O₈
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068657
CAS Number: 60239-18-1
Visualizza i codici
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %