Stampa…
2,3':4',2''-Terthiophene 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
472800010 472802500
472800010.EA 253.5 EUR
472800010. 472802500.
2,3':4',2''-Terthiophene 95%
2,3':4',2''-Terthiophene
Formula: C₁₂H₈S₃
Peso molecolare: 248,39 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01106341
CAS Number: 101306-11-0
Visualizza i codici
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %