Stampa…
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA) 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
472621000 472625000
472621000.EA 82.6 EUR
472621000. 472625000.
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA) 95%
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
Formula: C₂₅H₂₂N₂O₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD1073638
CAS Number: 91809-66-4
Visualizza i codici
Appearance green to brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
UV Lambda max 539 to 545 nm