Stampa…
Regorafenib 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(4-(3-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ureido)-3-fluorophenoxy)-N-methylpicolinamide, BAY-73-4506
472550010 472551000
472550010.EA 588 EUR
472550010. 472551000.
Regorafenib 97%
Regorafenib
Formula: C₂₁H₁₅ClF₄N₄O₃
Peso molecolare: 482,8 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16038047
CAS Number: 755037-03-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance white to almost white solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96 %