Stampa…
Lornoxicam 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
472050010 472050050
472050010.EA 67.2 EUR
472050010. 472050050.
Lornoxicam 98%
Lornoxicam
Formula: C₁₃H₁₀ClN₃O₄S₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00866163
CAS Number: 70374-39-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05603
Visualizza i codici
Appearance white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %