Stampa…
Heptaethylene glycol 90+%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 3,6,9,12,15,18-Hexaoxaicosane-1,20-diol, PEG-7
472030010 472030050 472030250
472030010.EA 97.7 EUR
472030010. 472030050. 472030250.
Heptaethylene glycol 90+%
Heptaethylene glycol
Formula: C₁₄H₃₀O₈
Peso molecolare: 326,39 g/mol
Punto di ebollizione: 435°C (760mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002876
CAS Number: 5617-32-3
EINECS: 227-040-3
Visualizza i codici
Appearance colorless to light yellow low melting mass
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥90.0 %