Stampa…
Glabridin 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
471850010 471852500
471850010.EA 252 EUR
471850010. 471852500.
Glabridin 98%
Glabridin
Formula: C₂₀H₂₀O₄
Flash Pt: 267°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03427694
CAS Number: 59870-68-7
Visualizza i codici
Appearance white to yellow to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %