Stampa…
Acido trifluoroacetico 98%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: TFA
471670010 471670025 471670250 471671000 471675000
471670010.EA 348 EUR
471670010. 471670025. 471670250. 471671000. 471675000.
Acido trifluoroacetico 98%, puro
Acido trifluoroacetico
Formula: C₂HF₃O₂
Punto di ebollizione: 72°C (760mmHg)
Densità: 1,49
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004169
CAS Number: 76-05-1
EINECS: 200-989-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Visualizza i codici
Appearance colorless to light yellow clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Water ≤0.5 %