Stampa…
Prunetin 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 4',5-Dihydroxy-7-methoxyisoflavone, 5-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-4H-chromen-4-one
471630010 471632500
471630010.EA 233.5 EUR
471630010. 471632500.
Prunetin 95%
Prunetin
Formula: C₁₆H₁₂O₅
Peso molecolare: 284,26 g/mol
Punto di ebollizione: 546°C (760mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016951
CAS Number: 552-59-0
EINECS: 209-018-5
Visualizza i codici
Appearance white to light beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %