Stampa…
Stiripentol 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
471450010 471450050
471450010.EA 81.9 EUR
471450010. 471450050.
Stiripentol 95%
Stiripentol
Formula: C₁₄H₁₈O₃
Punto di ebollizione: 365°C (760mmHg)
Flash Pt: 175°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00869310
CAS Number: 49763-96-4
EINECS: 256-480-9
Visualizza i codici
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 75°C to 79°C
Water ≤5 %