Stampa…
2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Propyl-4-pyridinecarbothioamide, 2-Propylthioisonicotinamide, 2-Propylpyridine-4-carbothioamide, Prothionamide
471200050 471200250 471201000
471200050.EA 51.9 EUR
471200050. 471200250. 471201000.
2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
2-Propylpyridine-4-carbothioamide
Formula: C₉H₁₂N₂S
Peso molecolare: 180,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00464119
CAS Number: 14222-60-7
EINECS: 238-093-7
Merck Index: 13,07982
Visualizza i codici
Appearance yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %