Stampa…
Pirarubicin 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
471110250 471111000
471110250.EA 282 EUR
471110250. 471111000.
Pirarubicin 95%
Pirarubicin
Formula: C₂₃H₃₇NO₁₂
Punto di ebollizione: 834,7°C (760mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00869742
CAS Number: 72496-41-4
Merck Index: 13,00757
Visualizza i codici
Appearance orange to red-orange powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %