Stampa…
Verbascoside 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
471091000 471095000
471091000.EA 122 EUR
471091000. 471095000.
Verbascoside 98%
Verbascoside
Formula: C₂₉H₃₆O₁₅
Punto di ebollizione: 908,8°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00221751
CAS Number: 61276-17-3
Visualizza i codici
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %