Stampa…
Nonaetilene monododeciletere glicole (C12E9)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
471070500 471071000
471070500.EA 134 EUR
471070500. 471071000.
Nonaetilene monododeciletere glicole (C12E9)
Nonaethylene glycol monododecylether (C12E9)
Formula: C₃₀H₆₂O₁₀
Punto di ebollizione: 616°C (760mmHg)
Flash Pt: 244°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043375
CAS Number: 3055-99-0
EINECS: 221-284-4
Visualizza i codici
Appearance colorless to white to light yellow waxy low melting solid
Infrared spectrum Conforms
NMR Consistent with structure