Stampa…
(2-Aminophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Aminophenylacetic acid
471020010 471020050
471020010.EA 41.5 EUR
471020010. 471020050.
(2-Aminophenyl)acetic acid 98%
(2-Aminophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,1626 g/mol
Punto di ebollizione: 344,4°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03701521
CAS Number: 3342-78-7
Visualizza i codici
Appearance almost white to orange to light brown crystalline powder and or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 120°C to 127°C