2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
471000250
471001000
471000250.EA
99.9
EUR
471000250.
471001000.
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine 98%
2,4,6-Trimethyl-m-phenylenediamine
Formula:
C₉H₁₄N₂ Punto di ebollizione: 297,7°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010149 CAS Number: 3102-70-3 EINECS: 221-456-9 UN: 3077 ADR: 9,III |
Appearance | white to yellow to light brown powder or crystals an/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Melting point | 89°C to 93°C |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % |