Stampa…
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
470990250 470991000
470990250.EA 26.8 EUR
470990250. 470991000.
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid 98%
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid
Formula: C₆H₁₂O₄
Punto di ebollizione: 360°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190088
CAS Number: 10097-02-6
Visualizza i codici
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
Melting point 110°C to 118°C
Water ≤0.5 %