Stampa…
1,6-Dibromopyrene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
470980010 470980050
470980010.EA 61.2 EUR
470980010. 470980050.
1,6-Dibromopyrene 99%
1,6-Dibromopyrene
Formula: C₁₆H₈Br₂
Peso molecolare: 360,05 g/mol
Punto di ebollizione: 469,6°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09263746
CAS Number: 27973-29-1
Visualizza i codici
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Melting point 228°C to 232°C