Stampa…
Perylene Red 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: N,N'-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,6,7,12-tetraphenoxy-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide, 2,9-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-5,6,12,13-tetraphenoxyanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetraone
470970010 470972500
470970010.EA 211.5 EUR
470970010. 470972500.
Perylene Red 95%
Perylene Red
Formula: C₇₂H₅₈N₂O₈
Peso molecolare: 1079,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21608638
CAS Number: 123174-58-3
Visualizza i codici
Appearance red powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %