Di-tert-butyloxalate 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
470960050
470960250
470960050.EA
64.8
EUR
470960050.
470960250.
Di-tert-butyloxalate 96%
Di-tert-butyloxalate
Formula:
C₁₀H₁₈O₄ Punto di ebollizione: 229,3°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008806 CAS Number: 691-64-5 EINECS: 211-723-8 |
Appearance | colorless to almost white powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95 % |
Melting point | 69°C to 72°C |