Stampa…
1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic dianhydride 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: HPMDA, 1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic Dianhydride
470950050 470950250
470950050.EA 54.3 EUR
470950050. 470950250.
1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic dianhydride 95%
1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic dianhydride
Formula: C₁₀H₈O₆
Peso molecolare: 224,17 g/mol
Punto di ebollizione: 517,5°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13704912
CAS Number: 2754-41-8
Visualizza i codici
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Loss on drying ≤1 %