Stampa…
1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 4,4',4''-(Ethane-1,1,1-triyl)triphenol
470940250 470941000
470940250.EA 31.5 EUR
470940250. 470941000.
1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane 99%
1,1,1-Tris(4-hydroxyphenyl)ethane
Formula: C₂₀H₁₈O₃
Peso molecolare: 306,36 g/mol
Punto di ebollizione: 531,8°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012180
CAS Number: 27955-94-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance white to beige powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Loss on drying ≤1 %